Få mere at vide
2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556914
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10556914 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10113724 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05802DE
Kemiske identifikatorer
CAS 189278-27-1
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 226.00
MDL nummer MFCD00153087
InChI nøgle DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
IUPAC navn 2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 226
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.