Få mere at vide
2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113724
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113724 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10556914 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05802DA
Kemiske identifikatorer
CAS 189278-27-1
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 226.00
MDL nummer MFCD00153087
InChI nøgle DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
IUPAC navn 2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 226
Procent renhed 97%