Få mere at vide
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11339959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339959 1 g 1g
11329959 250 mg 250mg
11349959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25749.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 189278-27-1 | C6H3BrF3N | 226.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189278-27-1
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 226.00
MDL nummer MFCD00153087
InChI nøgle DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
IUPAC navn 2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Kogepunkt 78°C to 79°C (14 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 226
Procent renhed 97%