Få mere at vide
2-brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706463
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10706463 1 g 1g
10010213 250 mg 250mg
10312305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38010DA
Kemiske identifikatorer
CAS 230618-41-4
Molekylær formel C9H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 227.105
MDL nummer MFCD08271892
InChI nøgle HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 15470277
IUPAC navn 2-brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
SMIL C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 227.1
Procent renhed 90%