Få mere at vide
2-brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine |
| CAS min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 227.1 |
| Procent renhed | 90% |