Få mere at vide
2-Bromo-6-pyridinemethanol, 96%
Artikelnummer. 15442558
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442558 5 g 5g
15452558 250 mg 250mg
15432558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33674-96-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en farmaceutisk adjuvans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en farmaceutisk adjuvans
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33674-96-3
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD04039884
InChI nøgle XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 3517811
IUPAC navn (6-brompyridin-2-yl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-pyridinemethanol
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Kogepunkt 246°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.02
Procent renhed 96%