Få mere at vide
2-brom-6-piperidinopyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269772
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269772 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10259392 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38110EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 24255-97-8
Molekylær formel C10H13BrN2
Molekylvægt (g/mol) 241.132
MDL nummer MFCD07772823
InChI nøgle YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
PubChem CID 7164597
IUPAC navn 2-brom-6-piperidin-1-ylpyridin
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-piperidinopyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 241.13
Procent renhed 97%