Få mere at vide
2-Brom-6-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-nitrophenol |
| CAS | 13073-25-1 |
| Molekylær formel | C6H4BrNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1c(Br)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-nitrofenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.01 |
| Formel vægt | 216.9375 |