Få mere at vide
2-Bromo-6-nitrophenol, 97%
Artikelnummer. p-7029816
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11312419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27326.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13073-25-1
Molekylær formel C6H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 218.01
MDL nummer MFCD02683216
InChI nøgle VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC navn 2-brom-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-nitrophenol
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Mængde 5 g
Formel vægt 218
Procent renhed 97%