Få mere at vide
2-Bromo-6-nitrophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585876 25 g 25g
15575876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442680250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 13073-25-1
Molekylær formel C6H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 218.01
MDL nummer MFCD02683216
InChI nøgle VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC navn 2-bromo-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-nitrophenol
Smeltepunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 218.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-BROMO-6-NITROPHENOL, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /