Få mere at vide
2-Brom-6-morfololinobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30338349
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30338349 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30338349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB70150050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Molekylær formel C11H11N2OBr
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMIL C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
IUPAC navn 2-bromo-6-morfolin-4-ylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 267.12
Formel vægt 266.0055