Få mere at vide
2-Bromo-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11314416
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314416 25 g 25g
11304416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20018.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-brom-2-picolin er et halogeneret pyridinderivat, der anvendes er en byggesten i fremstillingen af nitrogenholdige heterocykliske forbindelser. Det kan anvendes i følgende syntese af 6,6a-dimethyl-2,2a-bipyridin, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanon, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridin og N,N'-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2-diaminohexan (cydiamino-hexan).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-brom-2-picolin er et halogeneret pyridinderivat, der anvendes er en byggesten i fremstillingen af nitrogenholdige heterocykliske forbindelser. Det kan bruges i følgende syntese 6,6′ -dimethyl-2,2′ -bipyridin, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanon, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridin og N,N'-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexan (cydiampy).
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethylaceat. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5315-25-3
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00040743
InChI nøgle SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC navn 2-brom-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methylpyridine
Tæthed 1.512
Kogepunkt 102°C to 103°C (20 mmHg)
Flammepunkt 97°C (206°F)
Brydningsindeks 1.5625
Mængde 25 g
Beilstein 107322
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%