Få mere at vide
2-Bromo-6-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11304416
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304416 5 g 5g
11314416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20018.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
6-brom-2-picolin er et halogeneret pyridinderivat, der anvendes er en byggesten i fremstillingen af nitrogenholdige heterocykliske forbindelser. Det kan anvendes i følgende syntese af 6,6a-dimethyl-2,2a-bipyridin, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanon, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridin og N,N'-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2-diaminohexan (cydiamino-hexan).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-brom-2-picolin er et halogeneret pyridinderivat, der anvendes er en byggesten i fremstillingen af nitrogenholdige heterocykliske forbindelser. Det kan bruges i følgende syntese 6,6′ -dimethyl-2,2′ -bipyridin, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanon, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridin og N,N'-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexan (cydiampy).
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethylaceat. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5315-25-3
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00040743
InChI nøgle SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC navn 2-brom-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methylpyridine
Tæthed 1.512
Kogepunkt 102 °C til 103 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Brydningsindeks 1.5625
Mængde 5 g
Beilstein 107322
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacet. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine