Få mere at vide
2-Bromo-6-methylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methylnaphthalene |
| CAS | 37796-78-4 |
| Molekylær formel | C11 H9 Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-methylnaphthalene, 6-Methyl-2-bromonaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Br/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-methylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.09 |
| Formel vægt | 219.9888 |