Få mere at vide
2-Brom-6-methyl-5-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30332890
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332890 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68543510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Molekylær formel C6 H5 Br N2 O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
SMIL Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-bromo-2-methyl-3-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 217.02
Formel vægt 215.9534