Få mere at vide
2-Brom-6-methyl-5-nitropyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine |
| CAS | 22282-96-8 |
| Molekylær formel | C6 H5 Br N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-bromo-2-methyl-3-nitropyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vægt | 215.9534 |