Få mere at vide
2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15492419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492419 25 g 25g
15472419 1 g 1g
15482419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64982.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374633-31-5 | C6H5BrN2O2 | 217.022 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374633-31-5
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.022
MDL nummer MFCD03095212
InChI nøgle IHHLJCDGOSZFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitro-6-methylpyridine, 2-bromo-3-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-bromo-3-nitro-6-methyl pyridine, pubchem5954, acmc-209it3, ksc496c9p, 6-bromo-5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-bromo-6-methyl-3-nitro, 2-bromo-6-methyl-3-nitropyridinemethyl 6-bromomethyl nicotinate
PubChem CID 24728013
IUPAC navn 2-brom-6-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 138200
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof