Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxyphenol, 98+%
Artikelnummer. p-7028298
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11461070
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25535.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Brom-6-methoxyphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-6-methoxyphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28165-49-3
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.035
MDL nummer MFCD08146628
InChI nøgle WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
IUPAC navn 2-brom-6-methoxyphenol
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxyphenol
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.04
Procent renhed ≥98%