Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11461070
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461070 1 g 1g
11471070 5 g 5g
11481070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25535.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Brom-6-methoxyphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-6-methoxyphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28165-49-3
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.035
MDL nummer MFCD08146628
InChI nøgle WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
IUPAC navn 2-brom-6-methoxyphenol
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxyphenol
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.04
Procent renhed ≥98%