Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxynaphthalen (Naproxen urenhed N), TRC
Artikelnummer. 30133121
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133121 10 g
30132900 50 g
17961005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68478010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5111-65-9
Molekylær formel C11 H9 Br O
Molekylvægt (g/mol) 237.09
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
IUPAC navn 2-bromo-6-methoxynaphthalen
SMIL COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Formel vægt 235.9837
Procent renhed >95%