Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxynaphthalen, Mikromol™
Artikelnummer. 17990876
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990876 25 mg
17964106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Bromo-6-methoxynaphthalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
CAS 5111-65-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H9 Br O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
SMIL COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC navn 2-bromo-6-methoxynaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 237.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 235,9837 g/mol