Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxynaphthalen, Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-6-methoxynaphthalen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 5111-65-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 Br O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-methoxynaphthalen |
| Vis mere |