Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxynaphthalen, 98%
Description
2-Brom-6-methoxynaphthalen anvendes i syntesen af nabumeton [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanon] ved Heck-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes i syntesen af nabumeton [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanon] ved Heck-reaktion.
Opløselighed
Opløselig i DMSO. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 105 °C til 110 °C |
| Kogepunkt | 160 °C til 164 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2043874 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 237.1 |
| Procent renhed | 98% |