Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxynaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11404037
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404037 10 g 10g
11414037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19450.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237,096 g/mol
2-Brom-6-methoxynaphthalen anvendes i syntesen af nabumeton [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanon] ved Heck-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Brom-6-methoxynaphthalen
anvendes i syntesen af nabumeton [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanon] ved Heck-reaktion.
Opløselighed
Opløselig i DMSO. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5111-65-9
Molekylær formel C11H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 237.096
MDL nummer MFCD00004062
InChI nøgle AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
IUPAC navn 2-brom-6-methoxynaphthalen
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Smeltepunkt 105°C to 110°C
Kogepunkt 160°C to 164°C (3 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 2043874
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO. Insoluble in water.
Formel vægt 237.1
Procent renhed 98%