missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 61654-67-9 |
| Molekylær formel | C7H7BrO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-6-methoxy-1,4-benzenediol, 2-Bromo-6-methoxy-1,4-hydroquinone, 2,5-Dihydroxy-3-methoxybromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO3/c1-11-6-3-4(9)2-5(8)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)cc(Br)c1O |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.03 |
| Formel vægt | 217.9579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?