Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole |
| CAS | 2941-58-4 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br N O S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2nc(Br)sc2c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.108 |
| Formel vægt | 242.935 |