Få mere at vide
2-Bromo-6-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 15467427
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467427 5 g 5g
15477427 250 mg 250mg
15457427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34478.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 234111-08-1 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
6-trifluormethyl-2-pyridincarboxylsyre (4; 87%) blev opnået fra 2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin, som igen var afledt af 2-brom-6-iodpyridin ved trifluormethylering af fortrængning af iod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-trifluormethyl
-2-pyridincarboxylsyre (4; 87%) blev opnået fra 2-brom-6-(trifluormethyl)pyridin, som igen var afledt af 2-brom-6-iodpyridin ved trifluormethylering af fortrængning af iod.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 234111-08-1
Molekylær formel C5H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 283.89
MDL nummer MFCD08059557
InChI nøgle KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-bromo-6-iodo, 2-bromo-6-iodo-pyridine, 6-bromo-2-iodopyridine, pyridine,2-bromo-6-iodo
PubChem CID 11312130
IUPAC navn 2-brom-6-iodpyridin
SMIL BrC1=NC(I)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-iodopyridine
Smeltepunkt 139°C to 143°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 283.89
Procent renhed 97%