Få mere at vide
2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 22532-61-2 |
| Molekylær formel | C7H5BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-Bromosalicylaldehyde, 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 6-Bromosalicylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1cccc(Br)c1C=O |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |