Få mere at vide
2-Bromo-6-hydrazinopyridine, 98%
Artikelnummer. 15481959
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481959 25 g 25g
15461959 1 g 1g
15471959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64664.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26944-71-8 | C5H6BrN3 | 188.028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26944-71-8
Molekylær formel C5H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 188.028
MDL nummer MFCD09743754
InChI nøgle PQMFVUNERGGBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-hydrazinylpyridine, 2-bromo-6-hydrazinopyridine, 2-6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-pyridin-2-yl-hydrazine, 2-bromo-6-hydrazinopydine, 6-bromo-2-pyridyl hydrazine, 6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-2-hydrazino pyridine, 2 1h-pyridinone, 6-bromo-, hydrazone, pubchem12987
PubChem CID 19392588
IUPAC navn (6-brompyridin-2-yl)hydrazin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
Smeltepunkt 117°C to 118°C
Farve Brun
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 386966
Formel vægt 188.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof