Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoropyridin, 97%
Artikelnummer. 15434007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434007 1 g 1g
15444007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30924.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144100-07-2 | C5H3BrFN | 175,988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144100-07-2
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD03095258
InChI nøgle ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-6-bromopyridine, 2-bromo-6-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro, abbypharma ap-17-5098, acmc-1cab6, 2-bromo-6-fluoro pyridine, ksc485m5f, platinum 1+ , 2-bromo-5-fluoropyridine-n 9-hydroxy-6-methylpyrido 2,3-a pyrrolo 3,4-c carbazole-5,7 1h,6h-dionato-n1,n12 6-methyl-3-pyridinol-n1-, sp-4-2-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 639438
IUPAC navn 2-brom-6-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoropyridine
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 175.99
Procent renhed 97%