missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide, TRC

Artikelnummer. 30347511
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347511 25 mg
30343762 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68522025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide
CAS 65896-13-1
Molekylær formel C8H9BrFIN2S
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8BrFN2S.HI/c1-13-8(11)12-7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,1H3,(H2,11,12);1H
SMIL I.CSC(=N)Nc1c(F)cccc1Br
IUPAC navn methyl N-(2-bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioate;hydroiodide
Molekylvægt (g/mol) 391.04
Formel vægt 389.8699
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.