missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| CAS | 65896-13-1 |
| Molekylær formel | C8H9BrFIN2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrFN2S.HI/c1-13-8(11)12-7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,1H3,(H2,11,12);1H |
| SMIL | I.CSC(=N)Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC navn | methyl N-(2-bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.04 |
| Formel vægt | 389.8699 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?