Få mere at vide
2-brom-6-fluorbenzylaminhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418678
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418678 1 g 1g
15457006 250 mg 250mg
15428678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62086.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1214330-90-1 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1214330-90-1
Molekylær formel C7H8BrClFN
Molekylvægt (g/mol) 240.5
InChI nøgle WEGQVRTUTQKDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorobenzylamine hcl, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine;hydrochloride, 1-2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 118798502
IUPAC navn (2-brom-6-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)CN)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Mængde 1 g
Formel vægt 240.5
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof