Få mere at vide
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 360575-28-6 |
| Molekylær formel | C7H4BrFO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde , 2-Fluoro-6-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMIL | BrC1=C(C=O)C(F)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.01 |
| Formel vægt | 201.94 |