Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoroaniline, TRC
Artikelnummer. 30333443
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333443 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6843805G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoroaniline
CAS 65896-11-9
Molekylær formel C6H5BrFN
Mængde 5 g
Synonym 2-Bromo-6-fluorobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
SMIL Nc1c(F)cccc1Br
IUPAC navn 2-bromo-6-fluoroaniline
Molekylvægt (g/mol) 190.01
Formel vægt 188.9589