Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-fluoroaniline |
| CAS | 65896-11-9 |
| Molekylær formel | C6H5BrFN |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-fluorobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.01 |
| Formel vægt | 188.9589 |