Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435317
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15435317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32570.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-49-7
Molekylær formel C6H3BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.996
MDL nummer MFCD09907952
InChI nøgle YJBBEHQOMCJIGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, acmc-209hxa, 2-romo-6-luoro-4-itro-phenol, phenol,2-bromo-6-fluoro-4-nitro
PubChem CID 20112021
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)O)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Formel vægt 236
Procent renhed 99%