Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15491659
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491659 1 g 1g
15411669 250 mg 250mg
15401669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64449.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 180608-37-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180608-37-1
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.015
MDL nummer MFCD09839269
InChI nøgle CIDWWTCSJWQJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29919366
IUPAC navn 2-brom-6-fluor-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Farve Farveløs til gul
Mængde 1 g
Beilstein 13574124
Synonym 2-bromo-6-fluoro-4-picoline, 2-bromo4-methyl6-fluoropyridine, abbypharma ap-30-7592, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl, pubchem6097, 2-bromo-6-fluoro-4-methyipyridine, pyridine,2-bromo-6-fluoro-4-methyl, 2-bromo-6-fluoro-4-methylpyridine;2-bromo-4-methyl-6-fluoropyridine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 190.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske