Få mere at vide
2-Bromo-6-chlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-chlorophenol |
| CAS | 2040-88-2 |
| Molekylær formel | C6H4BrClO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.45 |
| Formel vægt | 205.9134 |