Få mere at vide
2-Bromo-6-chloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-chloronaphthalene |
| CAS | 870822-84-7 |
| Molekylær formel | C10H6BrCl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6BrCl/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H |
| SMIL | Clc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-chloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.51 |
| Formel vægt | 239.9341 |