Få mere at vide
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050871
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050871 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050871 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
CAS 123790-84-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 Br Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H9BrClN/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
SMIL Clc1cccc(Br)c1Nc2ccccc2
IUPAC navn 2-bromo-6-chloro-N-phenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 282.56
Mængde 25 mg
Formel vægt 280.9607 g/mol