Få mere at vide
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine |
| CAS | 123790-84-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 Br Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrClN/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H |
| SMIL | Clc1cccc(Br)c1Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-chloro-N-phenylaniline |
| Vis mere |