Få mere at vide
2-Bromo-6-chlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 93224-85-2 |
| Molekylær formel | C7H4BrClO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid, NSC 190301 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.46 |
| Formel vægt | 233.91 |