Få mere at vide
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| CAS | 59772-49-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 Br Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1c(Cl)cccc1Br |
| Vis mere |