Få mere at vide
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol™
Artikelnummer. 30459652
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459652 4 x 25 mg
30051564 25 mg
30051266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.2200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-chloroaniline
CAS 59772-49-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-6-chloroaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 Br Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Løsningstype Neat
SMIL Nc1c(Cl)cccc1Br
IUPAC navn 2-bromo-6-chloroaniline
Molekylvægt (g/mol) 206.47
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 204.9294 g/mol