Få mere at vide
2-brom-6-(4-morpholinyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487698
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15487698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61193.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129540-65-3
Molekylær formel C11H11BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 267.13
MDL nummer MFCD11037772
InChI nøgle HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59588248
SMIL BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
IUPAC navn 2-brom-6-(morpholin-4-yl)benzonitril
Formel vægt 267.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof