Få mere at vide
2-brom-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486816
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486816 250 mg 250mg
15476816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61858.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1260763-01-6
Molekylær formel C12H14BrN3
Molekylvægt (g/mol) 280.169
InChI nøgle XDFWUVBVNHLPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-4-methylpiperazin-1-yl benzonitrile
PubChem CID 75360874
IUPAC navn 2-brom-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitril
SMIL CN1CCN(CC1)C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 280.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof