Få mere at vide
2-brom-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476816
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15476816
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61858.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1260763-01-6
Molekylær formel C12H14BrN3
Molekylvægt (g/mol) 280.169
InChI nøgle XDFWUVBVNHLPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-4-methylpiperazin-1-yl benzonitrile
PubChem CID 75360874
IUPAC navn 2-brom-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitril
SMIL CN1CCN(CC1)C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 280.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof