Få mere at vide
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| CAS | 49669-14-9 |
| Molekylær formel | C9H10BrNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-9(12-5-6-13-9)7-3-2-4-8(10)11-7/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CC1(OCCO1)c2cccc(Br)n2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.09 |
| Formel vægt | 242.9895 |