Få mere at vide
2-brom-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738543
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738543 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10197762 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738543 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 123640-41-5
Molekylær formel C8H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 224.061
MDL nummer MFCD07368535
InChI nøgle LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060529
IUPAC navn 2-brom-6-pyrazol-1-ylpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Formel vægt 224.06
Procent renhed 97%