Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 50488-42-1 |
| Molekylær formel | C6H3BrF3N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-(Trifluoromethyl)-2-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMIL | OC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@]4(C)[C@@H](NC(=O)C=C4)CC3 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-(trifluormethyl)pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.99 |