Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin, 96 %
Artikelnummer. 11395647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395647 5 g 5g
11385647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043381.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225,996 g/mol
2-brom-5-(trifluormethyl)pyridin er et substrat, der anvendes i en palladium-katalyseretα -arylering af et Refomatsky-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50488-42-1
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 225.996
MDL nummer MFCD00153086
InChI nøgle GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Kogepunkt 78 °C til 81 °C (30 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol og ethanol.
Formel vægt 226
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk